Das Fenster vom Chromatography Studio öffnet sich durch Doppelklick auf eine Datei in der Chromeleon Console und bietet Zugriff auf die folgenden Aufgaben:
  • Anzeigen und Auswerten Ihrer Chromatographie-Daten
  • Erstellen und Ändern von Geräten und Auswertungsmethoden
  • Erstellen und Ändern von Reportvorlagen
  • Durchsuchen und Bearbeiten der Spektrenbibliothek
  • Drucken und Exportieren von Daten
Das Fenster von Chromatography Studio ist in acht Bereiche unterteilt (siehe Chromatography Studio).
Abbildung Fenster Chromatography Studio
12345678
No.DescriptionNo.Description
1
Titelleiste: Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Titelleiste klicken, können Sie das Chromatography Studio Fenster minimieren, maximieren, wiederherstellen, verschieben oder die Größe verändern.
5
Navigationsbereich: Der Navigationsbereich in der Chromeleon Console enthält Listen mit Injektionen, Sequenzen, Kanälen, Komponenten, Verarbeitungsmethoden, Berichtsvorlagen, elektronischen Berichten und Symbolen, die den Status jedes dieser Elemente anzeigen. Navigieren Sie mithilfe dieser Listen durch die Objekte im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung. Durch Auswahl eines einzelnen Objekts in der Liste werden die im Arbeitsbereich für dieses Element verarbeiteten Daten angezeigt. Durch Auswahl einer Injektion in der Injektionsliste werden z. B. alle Bereiche des Arbeitsbereichs für die ausgewählte Injektion angezeigt.
2
Menüband-Registerkarten: Jede Registerkarte auf dem Menüband bezieht sich auf eine Aufgabe, z. B. die Definition einer Verarbeitungsmethode oder das Layout eines Diagramms. Um unnötige Informationen zu vermeiden, werden die entsprechenden Registerkarten auf dem Menüband nur angezeigt, wenn Sie das Objekt aktivieren, das dadurch gesteuert wird.
6
Kategorieleisten: Wenn Sie eine Kategorieleiste auswählen, verändern sich die Inhalte der anderen Bereiche und zeigen Informationen und Steuerelemente an, die zu dieser Kategorie passen. Wenn Sie zum Beispiel die Kategorieleiste Berichtsdesigner auswählen, zeigt der Navigationsbereich die Arbeitsblätter einer Berichtsvorlage an.
3
Studio-Schaltfläche: Befindet sich links oben im Fenster Chromatography Studio. Mit dieser Schaltfläche können Sie das Chromatography Studio Menü öffnen. Aus diesem Menü heraus können Sie Daten öffnen, drucken oder exportieren. Sie können auch Ihre in Chromatography Studio vorgenommenen Veränderungen speichern.
7
Statusleiste: Zeigt den Benutzernamen und die Rolle des aktuellen Anwenders an.
4
Multifunktionsleiste: Ermöglicht den schnellen Zugriff auf Befehle, die Sie benötigen, um eine Aufgabe abzuschließen. Befehle sind in Gruppen angeordnet, wobei eine oder mehrere Befehlsgruppen in einer Registerkarte zusammengefasst sind.
8
Arbeitsbereich: Der Arbeitsbereich kann mit Bereichen gefüllt werden, die durch das Menüband definiert und gesteuert werden. Durch Auswahl eines spezifischen Bereichs im Arbeitsbereich können neue Registerkarten auf dem Menüband angezeigt werden.
HINWEIS
Die Verfügbarkeit von Kategorien im Chromatography Studio kann sich je nach den folgenden Faktoren ändern:
  • Current data (Aktuelle Daten): Die Kategorien Non-Targeted MS Processing (Nicht anvisierte MS-Auswertung) und Intact Protein Deconvolution (IPD) (Intakte Proteinfaltung [IPD]) sind zum Beispiel nur verfügbar, wenn MS-Daten in der Sequenz vorhanden sind. Die Kategorie UV Spectral Library (UV-Spektrenbibliothek) ist nur verfügbar, wenn 3D-Feld-Absorptionsdaten in der Sequenz vorhanden sind oder wenn eine Spektrenbibliothek alleine angezeigt wird. Bei Sequenzen mit noch nicht erfassten Daten werden alle Kategorien durch Lizenzen und installierte Komponenten aktiviert.
  • Licenses and installed components (Lizenzen und installierte Komponenten): Die Kategorien Non-Targeted MS Processing (Nicht anvisierte MS-Auswertung) und IPD sind zum Beispiel nur mit den jeweiligen Lizenzen aktiviert. Um die IPD-Kategorie zu aktivieren, muss außerdem die Thermo Deconvolution Engine installiert sein.
TIPP
Weitere Informationen zu Chromatography Studio finden Sie unter Using the Chromatography Studio in der Chromeleon 7 Hilfe.