Im Fenster der Chromeleon Console können Sie Geräte steuern, durch alle Daten navigieren und eWorkflows verwenden bzw. verwalten.
Beim Start von Chromeleon 7 erscheint zunächst die Chromeleon Console. Das Fenster der Chromeleon Console ist in sechs Bereiche unterteilt (siehe Chromeleon Console).
| No. | Description | No. | Description |
|---|---|---|---|
1 | Titelleiste: Wenn Sie mit der rechten Maustaste in die Titelleiste klicken, können Sie das Chromeleon Console Fenster minimieren, maximieren, wiederherstellen, verschieben oder die Größe verändern. | 4 | Kategorieleisten: Wenn Sie eine Kategorieleiste auswählen, verändern sich die Inhalte der anderen Bereiche und zeigen Informationen und Steuerelemente an, die zu dieser Kategorie passen. Wenn Sie zum Beispiel die Daten-Kategorieleisten wählen, zeigt der Navigationsbereich einen Datenbaum an und der Arbeitsbereich zeigt Inhaltsdetails für das aktuell im Baum ausgewählte Element an. |
2 | Menüleiste: Enthält Befehle, die in allen Ansichten des Chromeleon Console Fensters gleich bleiben. Einige Befehle sind möglicherweise deaktiviert, wenn sie nicht auf die im Navigationsbereich oder im Arbeitsbereich x ausgewählte Kategorie bzw. das aktuell ausgewählte Datenelement anwendbar sind. | 5 | Statusleiste: Links wird der Name des Elements angezeigt, das aktuell in der Navigationsebene ausgewählt ist. Rechts werden der Benutzername und die Rolle des aktuellen Anwenders angezeigt. |
3 | Navigationsbereich: Verwenden Sie diesen Bereich, um Elemente in der Geräte-Kategorie, Daten-Kategorie oder der eWorkflows-Kategorie zu suchen und sie auszuwählen. | 6 | Arbeitsbereich: Zeigt die inhaltlichen Details für im Navigationsbereich angezeigte Elemente an. |
Im Navigationsbereich können Sie in einer der folgenden Kategorien blättern und Elemente auswählen:
- Kategorie Data (Daten): Zeigt Datenelemente als Datenbaum für ausgewählte Datendepots an.
- Kategorie Instruments (Instrumente): Zeigt eine Liste der konfigurierten Instrumente an, die nach ihrem Instrument Controller gruppiert werden können.
- Kategorie eWorkflows: Zeigt eine Liste von eWorkflows an, die nach den Datendepots gruppiert sind, in denen sie gespeichert sind.
Über den Filter auf oberster Ebene des Navigationsbereichs können Sie bestimmen, welche Instrumente, Datendepots oder eWorkflows angezeigt werden. Es gibt folgende Filter:
Lokal: Filter, der nur die Objekte anzeigt, die auf der lokalen Chromeleon-Arbeitsstation zur Verfügung stehen
Alle: Filter, der alle verfügbaren Objekte auf der Chromeleon-Domain anzeigt
Favoriten: Filter, der nur die häufig verwendeten Objekte anzeigt
Benutzerdefiniert: Filter, der Objekte abhängig von Eintrag des Anwenders anzeigt
TIPP
Weitere Informationen zur Chromeleon Console finden Sie unter Using the Chromeleon Console in der Chromeleon 7 Hilfe.