Die Chromeleon Administration Console ist der zentrale Zugriffspunkt für alle administrativen Aufgaben in Chromeleon. In der Chromeleon Administration Console können Sie Folgendes tun:
- Anwender verwalten
- Lizenzen zuweisen
- Mit dem Scheduler Aufgaben planen und organisieren
- Globale Richtlinien und Organisationseinheiten definieren
- Datendepots verwalten
- Den Discovery Service (Ermittlungsdienst) konfigurieren
- Andere Chromeleon-Dienste überwachen
- Domänenressourcen verwalten
Das Fenster Administration Console ist in vier Bereiche unterteilt (siehe Administration Console).
| No. | Description | No. | Description |
|---|---|---|---|
1 | Titelleiste: Durch Klick mit der rechten Maustaste in die Titelleiste können Sie das Fenster der Administration Console minimieren, maximieren, wiederherstellen, verschieben oder seine Größe verändern. | 3 | Statusleiste: Links wird der Name des aktuellen Anwenders angezeigt. Rechts wird der Status des Chromeleon Domain-Controllers und der Benutzername des aktuellen Anwenders angezeigt. |
2 | Menüleiste: Verwenden Sie diese Leiste zum Durchsuchen und Auswählen von Elementen. | 4 | Arbeitsbereich: Zeigt Einzelheiten des Inhalts für das in der Menüleiste ausgewählte Element an. |
TIPP
Weitere Informationen zur Administration Console finden Sie unter Administering Chromeleon in der Chromeleon 7 Hilfe.