Chromeleon ist ein Chromatographie-Datensystem zur Steuerung von chromatographischen Instrumenten sowie zur Auswertung, Verarbeitung und Sicherung von Daten und zum Erstellen von Reports.
Abbildung Chromeleon Software-Komponenten
Administration ConsoleChromeleon ConsoleChromeleon 7 CDSChromeleon ClientServices ManagerInstrument Configuration ManagerLicense ManagerSchedulerLocal MachineDomain-RessourcenOrganizational UnitsInstrument Controller ServiceOther Chromeleon servicesInstrumentsSharable InterfacesModuleChromatography StudioInstrumentsDateneWorkflowsInjection ListInstrument MethodData ProcessingNon-Targeted MS ProcessingIntact Protein DeconvolutionReport DesignerElectronic ReportUV Spectral Library
Chromeleon verfügt über eine Reihe von Software-Komponenten (siehe Einführung in Chromeleon), die wie folgt definiert sind:
  • Administration Console: Zentraler Zugriffspunkt für administrative Aufgaben wie:
    • License Manager: Bietet Tools zur Verwaltung von Lizenzen für die einzelnen Arbeitsstationen und Anwender von Chromeleon.
    • Scheduler: Bietet Tools zur Planung des zeitlichen Ablaufs für den Datentransfer.
    • User Database: Bietet Tools zur Verwaltung von Systemrichtlinien, Anwendern, Funktionen, Zugriffsrechten und Bedienrechten.
    • Global Policies: Bietet Einstellungen für die globalen Chromeleon-Richtlinien.
    • Domain Resources: Zentrales Repository mit Informationen zu den verfügbaren Instrumenten und Datendepots.
    • Local Machine: Bietet Tools zur Verwaltung lokaler Datendepots in Chromeleon 7 (erstellen, verbinden und trennen) und von Datenquellen in Chromeleon 6 (einrichten und trennen). Änderungen am Chromeleon Domain Controller sind ebenfalls möglich.
  • Chromeleon Client: Software, die die Benutzeroberfläche für alle häufig verwendeten Aufgaben, wie zum Beispiel Instrumenten-Betrieb, Datenanalyse und Datenverwaltung, zur Verfügung stellt.
  • Chromeleon Services Manager: Zeigt den Status des Instrument Controller Service an und bietet eine Benutzeroberfläche zur Steuerung dieses Dienstes. Auch die Status aller anderen Chromeleon-Dienste werden darüber angezeigt.
  • Chromeleon Instrument Configuration Manager: Ermöglicht die Konfiguration von Instrumenten, die an den Instrument Controller PC (PC für Instrumentensteuerung) angeschlossen sind.