Chromeleon verwendet die WibuKey-Software als Teil der Infrastruktur zur Softwarelizenzierung. Die erforderlichen Dateien werden während des Installationsvorgangs automatisch installiert.
Nach Abschluss der Chromeleon-Installation prüft die Chromeleon IQ, ob die WibuKey-Software korrekt installiert ist. Anderenfalls wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Falls Probleme mit der Lizenzierung auftreten, können Sie die WibuKey-Software vom Chromeleon 7-Installationsdatenträger aus neu installieren, indem Sie \Packages\WibuKey Runtime\WkRuntime.exe ausführen.
Die Installationsprotokolldatei für die WibuKey-Software befindet sich im folgenden Verzeichnis (gilt für 64-Bit-Betriebssysteme): C:\Programme (x86)\WIBUKEY\Setup\.