Die Anwendung Post Installation Configuration wird automatisch am Ende des Chromeleon-Setups ausgeführt. Sie ist deshalb auch kein Bestandteil der eigentlichen Chromeleon-Installation. Falls bei der Konfiguration von Chromeleon Fehler auftreten sollten, beheben Sie das Problem und führen Sie das Konfigurationsprogramm erneut aus.
VORSICHT
Die in der Datei ResponseFile.xml definierten Setup-Einstellungen werden nicht berücksichtigt, wenn Sie das Post Installation Program erneut ausführen.
- Wenn Sie bestimmte Installationsaufgaben aktivieren oder deaktivieren möchten, wenn Sie das Post Installation Program erneut ausführen, müssen Sie die Befehlszeilenoptionen nutzen.
Die Anwendung Post Installation Configuration umfasst diverse Aufgaben:
- Lizenzkonfiguration
- Verbindung mit einer Chromeleon-Domäne
- Installation der standardmäßigen Data Vaults
- Aktualisierung lokaler Data Vaults anhand des aktuellen Datenbankschemas
Nach der Chromeleon-Installation ist auch die Ausführung der Standalone-Anwendung (PostInstallation.exe) möglich:
Vorgehen
- Navigieren Sie zu C:\Programme (x86)\Thermo\Chromeleon\bin.
- Wählen Sie PostInstallation.exe aus, um die Anwendung Post Installation Configuration auszuführen.
Wenn Sie Aufgaben aktivieren oder deaktivieren möchten, die von Post Installation Configuration ausgeführt werden, müssen Sie die Befehlszeilenoptionen nutzen.