Das Chromeleon Setup-Programm (Install.exe) ist mithilfe von Befehlszeilenoptionen und -eigenschaften steuerbar. Diese können dazu verwendet werden, eine unbeaufsichtigte Installation auszulösen sowie Einzelheiten der Installations- und Konfigurationsvorgänge anzupassen.
Eigenschaften
Eigenschaften werden über die Befehlszeile in folgender Syntax definiert:
PROPERTY=PropertyValue
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Eigenschaften.
Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Gibt den Installationsordner an. Der Standardinstallationsordner (auf 64-Bit-Betriebssystemen) lautet: C:\Programme (x86)\Thermo\Chromeleon\. |
| Gibt den Sicherungsort der Setup-Protokolldateien an. Der Standardspeicherort lautet: C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\SetupLogs. Hinweis: Die Auswahl eines anderen Speicherorts hindert das Systemstatus-Berichtstool daran, zwecks Fehlerbeseitigung auf die Setup-Protokolldateien zuzugreifen. |
| Das Chromeleon-Setup bricht die Installation ab, falls eine aktive Instrumentenwarteschlange ermittelt wird. Mithilfe dieser Eigenschaft können Sie eine Wartezeit (in Minuten) für den Leerlauf der Instrumentenwarteschlange(n) festlegen. Chromeleon prüft dann bis zum Ablauf der Wartezeit minütlich, ob aktive Warteschlangen vorhanden sind:
|
HINWEIS
Bei Eigenschaftsnamen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Schalter
Das Setup-Programm (Install.exe) lässt sich nicht nur über Eigenschaften, sondern auch über zahlreiche „Schalter“ steuern.
Die folgende Tabelle zeigt die verfügbaren Befehlszeilenschalter.
Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Listet alle von Chromeleon unterstützten Schalter auf. |
| Installiert oder konfiguriert das Produkt unter Verwendung der Standardeinstellungen. |
| Repariert das Produkt (oder installiert es, falls noch nicht geschehen). |
| Deinstalliert das Produkt. |
| Installiert oder konfiguriert das Produkt im stillen Modus ohne Benutzerinteraktion. |
| Fordert den Benutzer auf, bei Bedarf einen Neustart durchzuführen (Standard, empfohlen). Bei Verwendung mit dem Schalter |
| Führt nach der Installation immer einen Neustart des Computers durch. |
| Führt keinen Neustart nach Abschluss der Installation durch. Diese Option wird nicht empfohlen. |
| Ignoriert alle Blockierungen und erzwingt die Fortsetzung der Einrichtung. Nicht empfohlen. Blockierungen sind Umstände, die vom Setup als kritisch bewertet werden und deshalb zum Stopp führen. |
| Protokolliert die Installationsereignisse in der angegebenen Datei am angegebenen Speicherort (Standardspeicherort ist der Ordner %TEMP%). |
| Definiert die Systemkonfigurationsaufgaben. |
| Überspringt die Systemkonfigurationsphase. |
| Überspringt die Installation Qualification (Installationsqualifizierung)-Phase. |
| Führt alle auswählbaren Komponenten auf. Die Installation dieser Komponenten kann mithilfe einer Antwortdatei erzwungen oder unterdrückt werden. |
| Gibt die zu verwendende Antwortdatei an. |