HINWEIS
Die nachfolgend beschriebenen Einschränkungen beziehen sich ausschließlich auf IPC. Sie sind zudem nur für Kunden relevant, die USB-Treiber von Thermo Fisher für IC-, LC-, A2D- und TRACE1110-Geräte verwenden.
Verwenden Sie bitte nicht den unbeaufsichtigten (stillen) Modus, wenn Sie Chromeleon 7 erstmalig auf einem neuen Windows Computer installieren. Dadurch wird die Installation des Chromeleon USB-Treiberpakets verhindert.
So installieren Sie das Chromeleon USB-Treiberpaket:
Vorgehen
  1. Bestätigen Sie den Windows-Sicherheitsaufforderung; wählen Sie dazu die Option Software von „Thermo Fisher Scientific“ immer vertrauen aus.
  2. Wählen Sie Installieren aus.
Diese Aufforderung wird nur im Rahmen der Routine-Installation von Chromeleon 7 ausgegeben, wenn das Chromeleon-Setup-Paket zum Einsatz kommt.
Abbildung Windows Sicherheitsaufforderung
Windows Sicherheitsaufforderung
HINWEIS
In folgenden Fällen kann das USB-Treiberpaket für Chromeleon im unbeaufsichtigten Modus auf einem IPC installiert werden:
  • Sie führen ein Upgrade einer bestehenden Chromeleon-Installation durch und der Windows-Sicherheitshinweis für das Chromeleon-USB-Treiberpaket wurde bereits zuvor bestätigt, so wie oben beschrieben.
  • Sie nutzen die Abbildbereitstellung zur Installation von Chromeleon und die Installation des Chromeleon-USB-Treiberpakets wurde auf dem Referenz-PC bestätigt, bevor die Abbilddatei erstellt wurde.