Die Lizenzdatei enthält die Lizenzdaten, zum Beispiel die Software-Version und die erworbenen Software-Optionen. Der Name der Lizenzdatei lautet Chromeleon7_xxxxxx.cmlic, wobei xxxxxx die Seriennummer der Lizenz angibt.
Die Lizenzdatei wird während des Setups/der Lizenzaktivierung automatisch in das entsprechende Verzeichnis übertragen.
Die Lizenzdatei ist im folgenden Verzeichnis gespeichert:
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\
HINWEIS
Der/Die Pfad/e enthält Ordner, die standardmäßig ausgeblendet sind. Wenn Sie diese Ordner anzeigen möchten, geben Sie den Pfad in die Adressleiste des Windows Explorer ein oder drücken Sie gleichzeitig die Windows-Logo-Taste und die Taste R.