HINWEIS
Um eine Installation zu reparieren, müssen Sie auf den Chromeleon-Installationsdatenträger zugreifen.
Vorgehen
  1. Legen Sie das Chromeleon-Installationsmedium in den PC ein.
  2. Wählen Sie Run Install.exe aus.
  3. Dadurch wird Chromeleon Setup im Maintenance mode (Wartungsmodus) gestartet.
  4. Wählen Sie Repair (Reparieren) aus, um eine Reparatur durchzuführen.
  5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen, um die Installation zu reparieren.