Thermo Fisher veröffentlicht in regelmäßigen Abständen Maintenance Updates (MU, Wartungsupdates) zwischen den Service Releases, um ein höheres Maß an Stabilität für Kundenumgebungen zu gewährleisten. Diese Wartungsupdates enthalten in der Regel nur Fehlerkorrekturen, bieten aber keine neuen Funktionen. Installieren Sie immer die neueste Version der Chromeleon-Wartungsupdates, um die Stabilität der Software zu gewährleisten.
Für die Installation eines Wartungsupdates muss ein Haupt- oder Service-Release von Chromeleon installiert sein. Das Wartungsupdate kann nur auf Basis des zugehörigen Haupt- oder Service-Releases installiert werden.
Sollte kein derartiges Update vorhanden sein, installieren Sie das Haupt- oder Service-Release von Chromeleon, wie in diesem Dokument beschrieben.
So installieren Sie das Wartungsupdate:
Vorgehen
- Legen Sie das Installationsmedium für das Wartungsupdate in Ihren PC ein.
- Das Fenster AutoPlay (Automatische Wiedergabe) wird geöffnet.
- Wählen Sie Run Install.exe aus, um den Installationsvorgang zu starten.
- Lesen und akzeptieren Sie die Chromeleon-Lizenzbedingungen.
- Wählen Sie Install (Installieren), um die Installation zu starten. Das Setup-Programm wird ausgeführt. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.