Wenn Ihre Chromeleon-Installation (Versionen älter als Chromeleon 7.2 SR1) ein Software Development Kit (SDK) oder Driver Development Kit (DDK) umfasst, werden die vorhandenen SDK- und DDK-Add-ins nicht in das neue Installationsverzeichnis Thermo verschoben.
Um die DDK- und SDK-Add-ins in Chromeleon 7.2 SR1 und höher verfügbar zu machen, sind folgende Schritte erforderlich:
Vorgehen
  1. Deinstallieren Sie die DDK- und SDK-Treiber, bevor Sie ein Upgrade auf Chromeleon 7.2 SR1 oder höher durchführen.
  2. Führen Sie das Upgrade von Chromeleon durch.
  3. Installieren Sie die DDK- und SDK-Treiber neu.
Alternativ können Sie das Chromeleon-Installationsverzeichnis in Programme (x86)\Dionex\Chromeleon ändern. Weitere Informationen siehe Install Chromeleon 7 – main and service release.