Mit Chromeleon 7.2 werden neue Funktionsmerkmale eingeführt, die ein Update des Datenbankschemas der Data Vaults von Version 7.1 erfordern. Es gibt nun zusätzliche Unterstützung, unter anderem für die MS-Instrumentensteuerung, Datenvisualisierung und -auswertung, Import/Export-Optionen und Intelligent Run Control (Intelligente Ausführungssteuerung)-Funktionen.
Dieses Update kann die Abwärtskompatibilität zu Daten verhindern, die mit der Chromeleon 7.2 Client-Software erzeugt wurden.