Chromeleon 7 ermöglicht den Zugriff auf Chromeleon 6-Daten und ist weitestmöglich abwärtskompatibel. Chromeleon 7 wurde im Hinblick auf künftige Entwicklungen konzipiert. In seltenen Fällen kann es daher zu kleineren Abweichungen beim Anzeigen von Altdaten in Chromeleon 7 kommen.
Mit Chromeleon 7 können Sie eine Verbindung zu Data Vaults herstellen, die mit früheren Versionen von Chromeleon 6 oder PeakNet 6 erzeugt wurden. Sie können diese Daten anzeigen, vorläufige Änderungen vornehmen und prüfen, wie sich dies auf die Ergebnisse auswirkt.
Sie können die Änderungen jedoch nicht innerhalb eines Chromeleon 6 Data Vaults speichern. Um Daten aus Chromeleon 6 dauerhaft zu ändern, müssen Sie diese zunächst aus dem Chromeleon 6 Data Vault in ein Data Vault von Chromeleon 7 kopieren.
HINWEIS
Um auf einem Computer ohne Chromeleon 6-Installation auf Chromeleon 6-Daten zuzugreifen, installieren Sie zuerst den Microsoft ODBC-Treiber für Oracle, der im MDAC-Paket enthalten ist. Dies ist der einzige validierte ODBC-Treiber für die Verbindung mit Oracle-Datenbanken (der von Oracle bereitgestellte Treiber für ODBC funktioniert nicht mit Chromeleon).
Eine Verbindung aus älteren Chromeleon- oder PeakNet-Versionen zu einem Data Vault in Chromeleon 7 ist nicht möglich.
Es ist nicht möglich, Chromeleon 6-Panels nach Chromeleon 7 zu importieren oder umgekehrt.