Voraussetzungen
- Um Probleme während der Instrumentensteuerung zu vermeiden, müssen USB-spezifische Energiesparoptionen ebenfalls ausgeschaltet werden.
Vorgehen
- Wählen Sie in der Systemsteuerung die Option Hardware und Sound.
- Wählen Sie Geräte-Manager aus.
- Erweitern Sie den Menüpunkt USB-Controller.
TIPP
Auf Systemen mit anderen Betriebssprachen kann die Option USB-Controllers auch als Universal Serial Bus Controllers benannt sein.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den USB-Root-Hub oder Generischen USB-Hub (es kann jeweils mehrere Instanzen geben), dessen Energieverwaltungseinstellungen geändert werden sollen.
- Wählen Sie Eigenschaften aus.
- Wählen Sie im Dialogfeld Eigenschaften von USB-Root-Hub (oder von Generischer USB-Hub) die Registerkarte Energieverwaltung aus.
- Deaktivieren Sie die Option Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 7 für die restlichen USB-Instanzen.
HINWEIS
Bei über LAN gesteuerten Instrumenten muss die Energieverwaltung der LAN-Karte, die das Instrument steuert, deaktiviert werden. Dies erfolgt auf ähnliche Weise wie oben beschrieben.