Für optimale Sicherheit sollten Sie Ihre Systeme immer mit den neuesten monatlichen Rollups und reinen Sicherheitsupdates von Windows auf dem aktuellen Stand halten. Es besteht jedoch immer ein Risiko, dass derartige Updates den Betrieb von Chromeleon beeinflussen können. So können zum Beispiel Datenbanktransaktionen durch eine Aktualisierung von Microsoft SQL Server™ Express gestört oder die Instrumentensteuerung durch ein Update der entsprechenden Systemkomponenten unterbrochen werden.
HINWEIS
Thermo Fisher Scientific führt keine formelle Validierung der monatlichen Rollups und reinen Sicherheitsupdates von Windows durch. Installation und Test dieser monatlichen Rollups und Sicherheitsupdates liegen in der Verantwortung des jeweiligen Installationsstandorts. Wir können keine Kompatibilität mit allen monatlichen Rollups und reinen Sicherheitsupdates garantieren.
Installieren Sie die monatlichen Rollups und reinen Sicherheitsupdates von Windows so früh wie möglich, um das Zeitfenster für Sicherheitslücken möglichst klein zu halten. Testen Sie die monatlichen Rollups und reinen Sicherheitsupdates kurz im Rahmen von Laborinstallationen und Betriebsabläufen.
Vorgehen
- Installieren Sie das monatliche Rollup oder das reine Sicherheitsupdate von Windows und Chromeleon auf einem Test-PC.
- Führen Sie eine Chromeleon Installation Qualification (IQ) (Installationsqualifizierung) und eine Chromeleon Operational Qualification (OQ) (Betriebsqualifizierung) über die Chromeleon Console durch unter Tools > Station Qualification. Weitere Informationen zur Stationsqualifzierung finden Sie in der Chromeleon 7 Hilfe unter > Administering Chromeleon > Station Qualification.
- Führen Sie weitere Tests der Performance Qualification (Leistungsqualifizierung) in Übereinstimmung mit den Abläufen in Ihrem Labor durch.