Chromeleon 7-Lizenzdateien sind an die Hauptversionen von Chromeleon gebunden. Zum Beispiel unterstützt eine mit Version 7.1 gelieferte Lizenzdatei auch 7.1 SR1, sie funktioniert jedoch nicht mit Version 7.2. Für die letztgenannte Version muss ein Upgrade erworben werden. Die aktualisierte Lizenzdatei wird zusammen mit dem Upgrade geliefert. Sie können die Version 7.1 SR1 auch dann weiterhin nutzen, wenn ein Upgrade der Lizenz auf die Version 7.2 durchgeführt wurde.