Chromeleon 7 unterscheidet sich im Lizenzierungsmechanismus von Chromeleon 6.8 und älteren Versionen, einschließlich aller Versionen von PeakNet 6. Es wird nach wie vor ein USB-Lizenzschlüssel (Dongle) verwendet, aber statt eines Schlüsselcodes erfordert Chromeleon 7 die Installation einer passenden Lizenzdatei.
Die letzte Generation von Chromeleon 6-Lizenzschlüsseln (grüne USB-Dongles) kann mit Chromeleon 7 verwendet werden, wenn eine passende Lizenzdatei vorhanden ist.
Alle älteren Chromeleon- oder PeakNet-Lizenzschlüssel können im Rahmen eines Software-Upgrades in eine Chromeleon 7-USB-Lizenz umgewandelt werden.