Befolgen Sie die Schritte weiter unten, um eine der folgenden Aktionen durchzuführen:
- Eine Chromeleon 7-Station über einen (grünen) Chromeleon 6-Dongle aktivieren
- Eine Chromeleon 7-Station über einen bereits verwendeten (hellblauen) Chromeleon 7-Dongle aktivieren
- Lizenzierung für eine Chromeleon 7-Station ändern, wenn zum Beispiel nach einem Upgrade eine neue Lizenzdatei vorliegt oder wenn eine Lizenz auf einen anderen Computer übertragen wird
HINWEIS
Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Lizenzdatei verfügbar ist. Die Seriennummer der Lizenzdatei muss der Seriennummer des Dongles entsprechen.
Voraussetzungen
- Chromeleon 7 muss installiert sein.
Vorgehen
- Schließen Sie den Dongle an einen USB-Port des Computers an.
- Der Windows-Assistent Neue Hardware gefunden startet möglicherweise an dieser Stelle und installiert die benötigten Treiber.
- Öffnen Sie die Administration Console:
- Wählen Sie Start > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.
- Wählen Sie License Manager (Lizenzmanager).
- Wählen Sie den Link Update License File (Lizenzdatei aktualisieren) und gehen Sie zur gewünschten Lizenzdatei.
- Wählen Sie die Datei aus und wählen Sie Open (Öffnen) aus.
- Die Lizenzdatei wird in das gewünschte Verzeichnis kopiert.
- Um die installierten Lizenzen zu überprüfen, wählen Sie die Option License Overview (Lizenzübersicht).
- Die Spalte Total (Gesamt) sollte nun die entsprechende Anzahl an lizenzierten Optionen anzeigen.
- Speichern Sie Ihre Lizenzdatei in einem sicheren Verzeichnis.
- Sie benötigen die Lizenzdatei unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel wenn Sie die Lizenz auf einen anderen Computer übertragen oder Ihre Chromeleon-Station nach einem Festplattenausfall wiederherstellen möchten.