Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, um eine Chromeleon 7-Station über einen hellblauen Dongle zu aktivieren oder zu aktualisieren, der bislang nie verwendet wurde und daher noch die entsprechende Lizenzdatei enthält.
Voraussetzungen
  1. Stellen Sie sicher, dass Chromeleon 7 bereits installiert ist.
Vorgehen
  1. Schließen Sie den Dongle an einen USB-Port des Computers an, auf dem die Lizenz genutzt werden soll.
  2. Der Windows-Assistent Neue Hardware gefunden startet möglicherweise an dieser Stelle und installiert die benötigten Treiber.
  3. Nach einigen Sekunden wird die Lizenzdatei (ohne Warnung) automatisch in das entsprechende Verzeichnis des Computers verschoben.
  4. Um die installierten Lizenzen zu überprüfen, öffnen Sie die Administration Console.
  5. Wählen Sie Start > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.
  6. Wählen Sie License Overview (Lizenzübersicht).
  7. Die Spalte Total (Gesamt) sollte nun die entsprechende Anzahl an lizenzierten Optionen anzeigen.
  8. Sichern Sie Ihre Lizenzdatei und speichern Sie sie in einem sicheren Verzeichnis.
  9. Sie benötigen die Lizenzdatei unter Umständen zu einem späteren Zeitpunkt, zum Beispiel wenn Sie die Lizenz auf einen anderen Computer übertragen oder Ihre Chromeleon-Station nach einem Festplattenausfall wiederherstellen möchten.
  10. Abschnitt Die Lizenzdatei beschreibt, in welchem Verzeichnis sich die Lizenzdatei befindet, die vom Dongle auf den Computer übertragen wurde.