Ein Zugriff auf Chromeleon Data Vaults ist nicht mehr möglich, wenn Sie den Namen oder den Netzwerkpfad eines Computers ändern, nachdem die Chromeleon 7-Installation abgeschlossen ist. Geben Sie daher den Computernamen sowie den Pfad vor der Installation von Chromeleon 7 an.
VORSICHT
Die beschriebenen Aufgaben dürfen nur von qualifizierten Administratoren durchgeführt werden. Die Aufgabendurchführung geschieht auf eigenes Risiko.
Ursache für unzugängliche Data Vaults
Jeder Standard-Data Vault von Chromeleon 7 besteht aus zwei Datenteilen:
- Datenbank, gehostet von Microsoft SQL Server Express Edition
- Dateien, die sich im versteckten administrativen Ordner C:\Programme\Dionex\Chromeleon\DataVaults (Standard) befinden
Um eine Verbindung zu einem lokalen Data Vault herzustellen und ihn verfügbar zu machen, muss er über den Data Vault Manager gemountet werden. Bei der Installation von Chromeleon werden zwei standardmäßige Data Vaults erstellt. Zusätzliche Data Vaults können jedoch über den Data Vault Manager erstellt oder verbunden (gemountet) werden.
Bei der Ersteinrichtung oder einem späteren Mount-Prozess werden die Verbindungsparameter in die Datei DataVaults.xml geschrieben. Neben anderen Daten enthält die Datei die verschlüsselte Verbindungszeichenfolge, die für die Verbindung mit dem Datenbankteil des Data Vaults erforderlich ist. Diese hartcodierte Verbindungszeichenfolge enthält den Computernamen.
Wenn ein Computer umbenannt wird, wird die Verbindungszeichenfolge nicht automatisch aktualisiert, und Chromeleon kann nicht mehr auf die Data Vaults zugreifen.
So benennen Sie einen Computer mit installiertem Chromeleon 7 um
Vorgehen
- Entfernen Sie alle Sequenzen aus den lokalen Instrumenten-Warteschlangen, wenn die Chromeleon-Station Instrumente hostet.
- Schließen Sie die Chromeleon Console und alle anderen geöffneten Chromeleon-Anwendungsfenster.
- Stoppen Sie alle Dienste von Chromeleon 7.
TIPP
Stoppen Sie zuerst den Chromeleon 7 Licensing Service, da dieser mehrere abhängige Dienste stoppt.
- Bereinigen Sie die Discovery-Datei und die Discovery-Cachedatei.
TIPP
Es wird empfohlen, vor dem Löschen der Discovery-Cachedateien eine Sicherung der Ordner Data (Daten) und des Cache zu erstellen.
- So erstellen Sie eine Backup-Datei und löschen den Cache:
- Erstellen Sie den Ordner _Temp_to_delete unter C:\Programme\Dionex\Chromeleon.
- Verschieben Sie alle Dateien mit der Erweiterung .dat von C:\Programme\Dionex\Chromeleon in den Ordner _Temp_to_delete.
- Kopieren Sie den Ordner Cache von C:\Programme\Dionex\Chromeleon in den Ordner _Temp_to_delete.
- Löschen Sie alle Dateien im Ordner Cache und in allen untergeordneten Ordnern in C:\Programme\Dionex\Chromeleon.
HINWEIS
Achten Sie darauf, dass die untergeordneten Ordner erhalten bleiben.
- Gehen Sie zu C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\DataVaults und verschieben Sie DataVaults.xml in den Ordner _Temp_to_delete.
- Benennen Sie den Computer um.
HINWEIS
Wenn der Computername geändert wird, fordert Windows einen Neustart des Rechners. Speichern Sie alle laufenden Arbeiten und akzeptieren Sie den Neustart.
- Führen Sie Postinstallation.exe mit Befehlszeilenargumenten aus.
- Wenn Sie PostInstallation.exe mit Befehlszeilenargumenten ausführen, muss das Zeilentrennsymbol verwendet werden, das der Einstellung auf Ihrem Windows-Betriebssystem entspricht. So erkennen Sie, welches Trennsymbol in Ihrem Betriebssystem eingestellt ist (Beispiel gilt für Windows 10):
- Wählen Sie Windows > Systemsteuerung > Regionseinstellungen aus.
- Wählen Sie Zusätzliche Einstellungen aus.
- Überprüfen Sie unter Listentrennzeichen das Trennsymbol (im folgenden Beispiel „,“). Achten Sie darauf, dass Sie zum Trennen der Konfigurationsargumente dasselbe Symbol verwenden.
- Öffnen Sie die Befehlsaufforderung und gehen Sie zu C:\Program Files (x86)\Thermo\Chromeleon\bin.
- Führen Sie den folgenden Befehl aus:
PostInstallation.exe /c:CreateChromeleonLocal=FALSE,CreateXVault=FALSE
. - Mounten Sie die lokalen Data Vaults und konfigurieren Sie XVault als einen lokalen Controller Vault.
Umkonfigurieren von XVault als Controller Vault
Vorgehen
- Stoppen Sie wie zuvor beschrieben alle Dienste von Chromeleon 7.
- Starten Sie einen Texteditor (zum Beispiel Notepad) als Administrator.
- Öffnen Sie die Datei C:\Programme\Dionex\Chromeleon\DataVaults\DataVaults.xml.
- Die Datei enthält die Verbindungsinformationen für jeden lokal gemounteten Data Vault in der folgenden Syntax:
- Gehen Sie zum Parameterabschnitt für XVault (
<name value="XVault">
). Der hervorgehobene Wert<IsControllerVault value="N">
gibt an, dass der Data Vault ein standardmäßiger Data Vault ist. - Ändern Sie den Wert in
<IsControllerVault value=”Y”>
. Achten Sie darauf, dass Sie dies nur für XVault machen. - Speichern Sie die Änderungen und schließen Sie den Texteditor.
- Starten Sie erneut alle Dienste von Chromeleon 7.
TIPP
Starten Sie zuerst den Chromeleon 7 Scheduler Service, da dieser einige Dienste startet, von denen er abhängig ist.