Chromeleon nutzt mehrere Fremdsoftware-Komponenten (Installierte Fremdsoftware), die während des Setup-Prozesses installiert werden. Um Probleme mit Software zu vermeiden, die nach der Chromeleon-Software installiert wurde, werden die meisten davon bei der Deinstallation von Chromeleon 7 nicht automatisch entfernt. Sie können einige dieser Softwarekomponenten manuell entfernen, indem Sie ähnliche Schritte wie beim Entfernen von Chromeleon 7 verwenden (siehe Uninstall Chromeleon 7 (Chromeleon 7 deinstallieren).
VORSICHT
Die unten aufgeführten Softwarekomponenten können von verschiedenen Anwendungen auf Ihrem Computer genutzt werden und nicht nur von Chromeleon 7. Wenn Sie sie entfernen, können diese Anwendungen beschädigt werden.
Die folgenden Komponenten werden nicht im Rahmen des Chromeleon 7-Deinstallationsvorgangs entfernt:
  • Microsoft SQL Server Express
Beim Deinstallationsvorgang wird versucht, folgende Komponenten zu deinstallieren:
  • Microsoft Visual C++ Redistributables