Wenn Sie Chromeleon 7 auf einem PC installieren, auf dem bereits Chromeleon 6 installiert ist, sind die gemounteten Chromeleon 6 Data Vaults automatisch in Chromeleon 7 verfügbar (schreibgeschützt). Um andere Chromeleon 6 Data Vaults zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus.
So mounten Sie ein Chromeleon 6 Data Vault:
Vorgehen
  1. Starten Sie den Data Vault Manager, wie in Abschnitt The Data Vault Manager beschrieben.
  2. Wählen Sie im Data Vault Manager Chromeleon 6 aus.
  3. HINWEIS
    Um auf eine Chromeleon 6-Datenquelle mit aktivierter Zugangskontrolle zugreifen zu können, müssen Sie über eine gültige Benutzer-ID und ein Passwort für Chromeleon 6 verfügen.
  4. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster Browse (Durchsuchen) oder Datasource manager (Datenquellenverwaltung) aus.
  5. Führen Sie die Ihnen bereits bekannten Schritte in Chromeleon 6 durch.
HINWEIS
Chromeleon 7 verwendet im Prinzip die gleichen Registrierungsschlüssel zum Speichern von Datenquellen-Verbindungsdaten wie Chromeleon 6.
Für Datenquellen, die nicht gemeinsam verwendet werden:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Dionex\Chromeleon\Datasources\...
Ist Chromeleon 6 auf dem gleichen PC installiert wie Chromeleon 7, beeinflussen sich die Änderungen in Chromeleon 7 und Chromeleon 6 also gegenseitig.
Bei 64-Bit-Windows-Systemen muss der 32-Bit-Registry Editor verwendet werden.