Mit Chromeleon 7.2.10 wird ein spezielles SQL-Konto für Chromeleon erstellt. Dieses Konto wird für Verwaltungsaufgaben im Data Vault Manager verwendet. Wenn Sie ohne den Data Vault Manager Verwaltungsaufgaben durchführen möchten, zum Beispiel direkt in der Datenbank, hat lediglich der Anwender, der Chromeleon installiert, die administrativen Rechte dafür. Sollten zusätzliche administrative SQL Server-Konten erforderlich sein, müssen diese Konten von dem Anwender hinzugefügt werden, der Chromeleon installiert hat.
HINWEIS
Wenn Sie eine Aktualisierung einer älteren Chromeleon-Version durchführen, löscht Chromeleon keine bestehenden Administrationskonten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie diese Administrationskonten löschen.
Vorgehen
  1. Starten Sie den Data Vault Manager, wie in Abschnitt The Data Vault Manager beschrieben.
  2. Wählen Sie im Fenster Data Vault Manager – Local Machine (Data Vault Manager – Lokales Gerät) Create (Erstellen) aus.
  3. Wählen Sie die Option Create standard data vault (Standard-Data Vault erstellen) aus.
  4. Wählen Sie Next (Weiter) aus.
  5. Geben Sie einen Namen für den neuen Data Vault ein.
  6. Wählen Sie Finish (Fertigstellen) aus.
HINWEIS
Thermo Fisher Scientific empfiehlt, das Standardverzeichnis beizubehalten.
  • Der automatische Schutz des Datendepots durch Standard-Windows-Benutzerrechte ist sichergestellt.
  • Alle Ihre Daten können leicht aus einem einzelnen Verzeichnis heraus gesichert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Chromeleon 7 Help > Administering Chromeleon > Backing Up Data (Chromeleon 7 HIlfe > Chromeleon verwalten > Daten sichern).
Wenn Sie den Data Vault in einem anderen Verzeichnis erstellen, zum Beispiel auf einer anderen Festplatte, müssen Sie darauf achten, den Data Vault folgendermaßen durch die Konfiguration der Windows-Benutzerrechte zu schützen:
  • Verwehren Sie normalen Anwendern den Zugang.
  • Gewähren Sie Zugang zum SQL Server und zu den lokalen Systemkonten.