Der Data Vault Manager ist ein Chromeleon-Tool, das Sie bei folgenden Aufgaben unterstützt:
  • Einen neuen Data Vault erstellen (Standard-Datendepot erstellen):
    • Für Data Vaults mit und ohne Daten-Audit Trails oder Versionierungen.
    • Für ein übergeordnetes Verzeichnis für die Organisation Ihrer Daten.
    • TIPP
      Sie können Daten in verschiedenen Ordnern innerhalb des gleichen Datendepots ablegen und Sie können unterschiedliche Zugangsberechtigungen für unterschiedliche Ordner definieren.
    • Es besteht auch die Möglichkeit, Daten aus dem „Live“ Data Vault zu verschieben (archivieren), um dort Platz zu schaffen.
  • HINWEIS
    Der Datenbankteil eines standardmäßigen Datendepots ist auf 10 GB begrenzt. Die Datenbank enthält Probeninformationen, die Methoden und die Audit Trails, nicht jedoch die Rohdaten.
  • TIPP
    Erstellen Sie nicht übermäßig viele Datendepots. Abfragen (Datensuchen) gestalten sich effizienter, wenn die Daten nicht auf viele verschiedene Datendepots verteilt sind, da Abfragen nur in jeweils einem Datendepot ausgeführt werden können.
  • Chromeleon 6 Data Vault mounten oder dismounten (Chromeleon 6-Datenquellen verbinden): Sie können bei Bedarf Chromeleon 6 Data Vaults (schreibgeschützt) lokal oder im Netzwerk verbinden.
  • Chromeleon 7 Data Vault mounten oder dismounten: Der Dienst Discovery Service findet Chromeleon 7 Data Vaults im Netzwerk automatisch. Manuelles Dismounten oder mounten ist nur bei erweiterten administrativen Aufgaben wie dem Verschieben oder Umbenennen eines Data Vaults erforderlich. Diese Aufgaben werden im vorliegenden Dokument nicht behandelt.
So starten Sie den Data Vault Manager:
Vorgehen
  1. Öffnen Sie die Administration Console.
  2. Wählen Sie im linken Bereich Local Machine (Lokales Gerät) aus.
  3. Wählen Sie im rechten Bereich Manage Data Vaults (Data Vaults verwalten) aus.
  4. Wählen Sie alternativ Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Data Vault Manager aus.
  5. Der Data Vault Manager wird in einem separaten Fenster geöffnet.
Abbildung Starten des Data Vault Manager
Starten des Data Vault Manager