Nachdem die USB-Software für das Gerät installiert ist (siehe Module über USB verbinden), können Sie das Gerät in Chromeleon installieren und konfigurieren:
Vorgehen
  1. Starten Sie den Dienst Instrument Controller Service, indem Sie das Chromeleon-Symbol auswählen oder mit der rechten Maustaste darauf klicken und dann Start Chromeleon Instrument Controller (Chromeleon Instrument Controller starten) auswählen, oder starten Sie den Dienst über den Services Manager.
  2. Das Chromeleon-Symbol ändert sich und zeigt so den Start des Dienstes Instrument Controller Service an .
  3. Warten Sie, bis der Instrument Controller Service im Leerlauf ausgeführt wird .
  4. HINWEIS
    Falls das Chromeleon-Symbol nicht in der Taskleiste erscheinen sollte, wählen Sie Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager aus, um den Services Manager zu öffnen, und wählen Sie Start Instrument Controller (Instrument Controller starten) aus.
  5. Starten Sie den Chromeleon Instrument Configuration Manager über eine der folgenden Optionen:
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Chromeleon-Symbol und wählen Sie Configure Instruments (Instrumente konfigurieren) aus.
  7. -ODER-
  8. Wählen Sie im Services Manager Configure Instruments (Instrumente konfigurieren) aus.
  9. 12
    No.DescriptionNo.Description
    1
    Instrument hinzufügen
    2
    Modul hinzufügen
  10. HINWEIS
    Sie können das Fenster Services Manager schließen, falls es offen ist. Durch das Schließen des Fensters wird der Dienst Instrument Controller Service nicht angehalten.
  11. Durch Auswählen des Pluszeichens neben dem PC-Namen können Sie die Einträge darunter anzeigen lassen.
  12. Wählen Sie das Instrument aus, dem das Modul zugewiesen ist, oder erstellen Sie ein neues Instrument.
So erstellen Sie ein neues Instrument:
Vorgehen
  1. Wählen Sie im Menü Edit (Bearbeiten) Add instrument (Instrument hinzufügen) oder alternativ das entsprechende Symbol in der Symbolleiste aus.
So fügen Sie ein Modul hinzu:
Vorgehen
  1. Wählen Sie im Menü Edit (Bearbeiten) Add Module (Modul hinzufügen) oder alternativ das entsprechende Symbol in der Symbolleiste aus.
  2. Wählen Sie in der Liste Manufacturers (Hersteller) Thermo Scientific aus. Wählen Sie in der Liste Modules (Module) das entsprechende Modul aus.
  3. Chromeleon stellt eine Verbindung zum Modul her, überträgt die Einstellungen aus dem Modul in Chromeleon und stellt automatisch die Optionen auf den Konfigurationsdialogseiten entsprechend ein.
  4. Bestätigen Sie die entsprechende Meldung mit OK.
  5. TIPP
    Die meisten Module sind über eine USB-Schnittstelle angeschlossen. Die USB-Adresse wird von Chromeleon zur Modulerkennung verwendet. Sie enthält in der Regel die Seriennummer des Moduls, sodass Sie zwischen Modulen unterscheiden können, wenn zwei oder mehrere identische Module vorhanden sind (zum Beispiel bei zwei Pumpen des gleichen Modells).
    • Wählen Sie Browse (Durchsuchen) aus und doppelklicken Sie auf die USB-Nummer. Es werden nur die USB-Adressen der entsprechenden Module angezeigt. Wenn zum Beispiel ein UV-Detektor hinzugefügt wird, werden nur die Adressen der UV-Detektoren angezeigt.
  6. Prüfen Sie die Einstellungen auf den einzelnen Konfigurationsseiten auf ihre Richtigkeit und nehmen Sie gegebenenfalls weitere Einstellungen vor. Um Hilfe zu erhalten, wählen Sie Help (Hilfe) aus (oder drücken Sie F1).
  7. Im Menü File (Datei) wählen Sie Save Instrument Configuration (Instrumentenkonfiguration speichern) aus.
  8. Schließen Sie den Programm Instrument Configuration Manager.