Die Chromeleon Administration Console ist der Ausgangspunkt für die meisten administrativen Aufgaben in Chromeleon, wie zum Beispiel:
  • Die Verwaltung von Lizenzen
  • Die Planung von Datenübertragungen zwischen Datendepots, zum Beispiel zu Archivierungszwecken
  • Chromeleon-Anwender, -Gruppen und -Berechtigungen verwalten
  • Die Global Policies (Globalen Richtlinien) konfigurieren, zum Beispiel zur Aktivierung des User Mode (Benutzermodus)
  • Den Dienst Discovery überwachen, der überprüft, welche Ressourcen (Instrumente und Data Vaults) in einer Chromeleon-Domäne verfügbar sind
  • HINWEIS
    Chromeleon identifiziert mit Hilfe von Discovery Ressourcen, die Teil der Chromeleon-Domäne sind.   Wenn ein PC von sich selbst erkannt wird, wird er von der Chromeleon-Domäne entfernt. Alle Chromeleon-Funktionen, die danach auf dem PC ausgeführt werden, sind lokal auf dem PC und für andere Chromeleon-Ressourcen nicht zugänglich.
  • Datendepots verwalten, die auf dem lokalen Computer installiert sind
TIPP
Einige dieser Funktionen sind nur in einer Domäneninstallation verfügbar und werden daher im vorliegenden Dokument nicht behandelt. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Thermo Fisher Scientific-Support, um mehr über die Vorteile zu erfahren, die eine Chromeleon-Netzwerkinstallation für Ihr Labor haben kann.
Abbildung Linker und rechter Bereich der Chromeleon Administration Console
Linker und rechter Bereich der Chromeleon Administration Console
Um die Chromeleon Administration Console zu öffnen, wählen Sie Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Administration Console.