Das Chromeleon-Symbol wird neben der Uhr im Infobereich (auch als Systembereich bezeichnet) der Windows-Taskleiste angezeigt. Es ist die minimierte Version des Services Manager. Das Symbol erfüllt folgende Funktionen:
  • Es bietet eine einfache Möglichkeit, das Fenster Services Manager zu öffnen (durch Auswählen des Symbols oder Klick mit der rechten Maustaste darauf).
  • Das Symbol und sein Tooltipp zeigen den Status des Dienstes Instrument Controller Service an.
  • Das Kontextmenü enthält einen Shortcut zum Starten/Stoppen des Dienstes Instrument Controller Service und zum Starten des Programms Instrument Configuration Manager.
Falls kein Chromeleon-Symbol im Infobereich angezeigt wird, können Sie die Anwendung starten, indem Sie Start > Alle Programme > Thermo Chromeleon 7 > Services Manager auswählen.