Das Programm Chromeleon Services Manager hat folgende Aufgaben:
- Den Gesamtstatus der Dienstkomponenten von Chromeleon anzeigen.
- Den Ausgangspunkt für instrumentensteuerungsbezogene Konfigurationen bereitstellen.
TIPP
Weitere Informationen zu den Chromeleon-Diensten finden Sie im Abschnitt Glossary (Glossar) in der Chromeleon 7 Hilfe.
Das Programm Chromeleon Services Manager startet normalerweise automatisch. Es wird minimiert als Chromeleon-Symbol neben der Uhr im Infobereich (auch als Systembereich bezeichnet) der Windows-Taskleiste angezeigt.
Um das Fenster Chromeleon Services Manager zu öffnen, wählen Sie das Chromeleon-Symbol aus (oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf.)
Falls kein Chromeleon-Symbol angezeigt wird, können Sie den Services Manager auch starten, indem Sie Start > Alle Programme > Thermo > Chromeleon 7 > Services Manager auswählen.
Schließen Sie das Fenster Chromeleon Services Manager, um es als Chromeleon-Symbol zu minimieren.
Sollte ein Chromeleon-Dienst nicht automatisch gestartet werden, obwohl das Kontrollkästchen Start service on system start (Dienst bei Systemstart starten) aktiviert ist, muss der Dienst manuell gestartet werden:
Vorgehen
- Windows 10: Geben Sie services.msc im Dialogfeld Web und Windows durchsuchen ein.
- In Windows 8.1 Pro: Wählen Sie Start, und geben Sie im Suchfeld services.msc ein.
- Wählen Sie in den Suchergebnissen services.msc aus.
- Das Fenster Dienste wird geöffnet.
- Doppelklicken Sie in der Liste rechts im Fenster Dienste auf den gewünschten Chromeleon-Dienst.
- Wählen Sie starten aus.
HINWEIS
Sollten SQLEXPRESS und der Data Vault Service nicht gestartet werden, starten Sie zunächst SQLEXPRESS und im Anschluss den Data Vault Service. Falls Sie Data Vault Service zuerst starten, stehen die Datendepots möglicherweise nicht zur Verfügung.