Exit-Codes geben an, wie erfolgreich ein einzelner Befehl war. In der folgenden Tabelle sind die Exit-Codes für Install.exe aufgeführt.
Tabelle Exit-Codes für Install.exe
Setup-Status
Kein Neustart erforderlich
Neustart erforderlich
Beschreibung
Success (Erfolgreich)
0x00000000
[0]
0x00000bc2
[3010]
Erfolgreiche Installation.
Success but incomplete (Erfolgreich, aber unvollständig)
0x80040000
[-2147221504]
0x80048000
[-2147188736]
Erfolgreiche Installation aller wichtigen Pakete, aber die Installation von mindestens einem anderen Paket ist fehlgeschlagen.
Block (Sperre)
0x80044000
[-2147205120]
0x8004c000
[-2147172352]
Während der Installation wurde eine Sperrbedingung vorgefunden.
Abbrechen
0x00000642
[1602]
0x80048642
[-2147187134]
Die Installation wurde abgebrochen oder UAC ist fehlgeschlagen oder abgelaufen.
Incomplete – restart required (Unvollständig – Neustart erforderlich)
k. A.
0x80048bc7
[-2147185721]
Ein Neustart ist erforderlich, damit die Installation fortgesetzt werden kann.
Failure (Fehler)
0x00000643
[1603]
0x80048643
[-2147187133]
Während der Installation ist ein schwerwiegender Fehler aufgetreten.