Massenspektrometrie-Treiber
Für Chromeleon 7.2.10 werden Massenspektrometrie-Treiber als separate Installationspakete bereitgestellt, die manuell installiert werden müssen. Für weitere Informationen siehe den MS Software Installation Guide, der auf dem Chromeleon-Installationsdatenträger enthalten ist.
Virtueller USB-COM-Port
Einige Chromeleon-Treiber erfordern die Installation eines virtuellen USB-COM-Ports. Die Treibersoftware wird als separates Installationspaket bereitgestellt.
Der Unterordner USB Virtual COM Port im Ordner Drivers des Chromeleon-Installationsdatenträgers enthält die getestete Treiberversion. Der Ordner USB Virtual COM Port enthält auch eine ReadMe-Datei mit Installationsanweisungen.