Die in diesem Abschnitt beschriebenen Softwarekomponenten gehören zum Setup-Paket von Chromeleon und können auf Wunsch des Anwenders zur Steuerung der entsprechenden Instrumente installiert werden.
Agilent Instrument Control Framework (ICF) und LC Driver Package
Die Software wird zur Steuerung von Agilent™ Flüssig- und Gaschromatographen über Chromeleon benötigt.
Der Ordner Packages (Pakete) auf dem Chromeleon-Installationsmedium enthält eine ReadMe-Datei mit Anweisungen für die manuelle Installation. Zusätzliche Informationen finden Sie im Chromeleon and Agilent ICF - Quick Start Guide im Ordner Documents (Dokumente). Dieser enthält die Grundlagen der Systemkonfiguration und erklärt erste Schritte.
HINWEIS
Der Agilent LC-Treiber ersetzt die veralteten Agilent Treiber 1100 und 1200, für die der Support eingestellt wird. Der Agilent GC-Treiber unterstützt derzeit nur den Agilent 7697A Headspace Sampler.
Waters Driver Pack
Diese Software wird für die Steuerung von Waters™ Acquity UPLC™ Systemmodulen benötigt. Weitere Informationen sind den folgenden Unterlagen zu entnehmen:
- Driver Pack Installation and Configuration Guide (Installations- und Konfigurationsanleitung für das Treiberpaket): Von Waters bereitgestellte Anleitung mit Informationen zur Installation und Konfiguration des Waters Driver Pack (Waters Treiberpaket). Die Anleitung ist auf dem Chromeleon-Installationsdatenträger enthalten (Packages > Waters Driver Pack > Driver Pack).
- Chromeleon Instrument Configuration Manager-Hilfe: Der Abschnitt Installing Third-Party Modules – Waters Acquity UPLC System enthält Anweisungen zur Treiberinstallation in Chromeleon.
- List of Supported Instruments (Liste von unterstützen Instrumenten): Das Dokument führt detailliert auf, welche Waters-Module über Chromeleon gesteuert werden können und für welche Module der Acquity-Treiber installiert werden muss. Das Dokument befindet sich im Ordner Documents (Dokumente) auf dem Chromeleon-Installationsdatenträger.
Optionale Softwarekomponenten installieren
Vorgehen
- Legen Sie das Chromeleon-Installationsmedium in den PC ein.
- Wählen Sie Run Install.exe aus, um den Installationsvorgang der Software zu starten (siehe Chromeleon installieren, Schritte 1 bis 3).
- Wenn das Fenster Chromeleon Setup erscheint, wählen Sie die Schaltfläche Advanced options (Erweiterte Optionen) aus:
- Über die Schaltfläche Advanced options (Erweiterte Optionen) können Sie die folgenden optionalen Softwarekomponenten installieren:
Optionale Komponente | Funktion |
---|---|
Thermo Chromeleon Process Analyzer | Optionale Software, die mithilfe von Dionex Integral SS/SP fortlaufende Probenanalysen in einer Online-Prozessüberwachungsumgebung durchführt. |
Thermo Chromeleon XPS | Bietet eine stark vereinfachte, assistentenbasierte Benutzeroberfläche für Chromeleon. |
Thermo Deconvolution Engine | Erforderlich zur Verwendung der Funktion Intact Protein Deconvolution von Chromeleon. Hinweis: Verfügbar nur auf 64-Bit-Computern. |
Agilent Chromeleon Drivers | Schließt die durch das Instrument Control Framework unterstützten Agilent-Treiber ein. Bereitgestellt von Agilent. |
Agilent Instrument Control Framework | Ermöglicht die Steuerung von Agilent HPLC- und GC-Systemen in einer Fremdsoftware-Umgebung. Bereitgestellt von Agilent. |
Waters Driver Pack | Ermöglicht die Steuerung von Waters Systemen in einer Drittsoftware-Umgebung. Bereitgestellt von Waters. |
HINWEIS
Wenn Sie Chromeleon von Version 7.2 SR1 oder später auf eine höhere Version aktualisieren, sind einige der erweiterten Optionen möglicherweise grau unterlegt. Um ein optionales Paket zu installieren oder zu entfernen, installieren Sie Chromeleon zunächst mit den ursprünglichen Einstellungen. Führen Sie dann eine Installation des Typs Modify (Ändern) durch.
- Wählen Sie das entsprechende Kontrollkästchen des zu installierenden Pakets aus.
- Wählen Sie Install (Installieren) aus, um die Installation der ausgewählten Softwarepakete zu starten. Die Installation verläuft dann wie in Abschnitt Chromeleon 7 installieren – Haupt- und Service-Releases beschrieben.