Lorsque vous considérez que l’instrument est prêt pour l’analyse, vous pouvez démarrer une séquence (reportez-vous à Démarrage d’une séquence).
Pour démarrer une séquence, procédez comme suit :
Procédure
  1. Dans la fenêtre Chromeleon Console, sélectionnez la catégorie Data (Données).
  2. Dans le volet de navigation, sélectionnez la séquence que souhaitez exécuter.
  3. La séquence s’ouvre dans la zone de travail.
  4. Effectuez l’une des actions suivantes pour ajouter une séquence à la file d’attente :
  5. Sélectionnez la flèche vers le bas sur le bouton Démarrer, puis sélectionnez Add to Queue (Ajouter à la file d’attente).
  6. Sélectionnez le bouton Start (Démarrer) pour ajouter la séquence à la file d’attente et démarrer immédiatement la file d’attente.
La séquence est ajoutée à la file d'attente. Si la file d’attente est vide, l’application effectue une opération Ready Check (Vérifier si tout est prêt). S’il n’y a pas d’erreur, l’application démarre la file d’attente.
Illustration Exécution de séquences dans Chromeleon
Exécution de séquences dans Chromeleon
REMARQUE
La file d’attente Chromeleon peut être utilisée pour programmer l’exécution successive de plusieurs séquences. Consultez la rubrique Managing Queues dans l’Aide de Chromeleon 7 pour en savoir plus sur l’utilisation des files d’attente.