Une méthode de traitement est un ensemble de paramètres utilisés pour analyser des données chromatographiques brutes. Une méthode de traitement inclut habituellement des paramètres de traitement de signaux et de détection de pics, un ensemble défini de composés accompagnés de paramètres d'identification de pics et des paramètres d'étalonnage.
Pour créer une méthode de traitement, procédez comme suit :
Procédure
  1. Dans le menu Créer de la Chromeleon Console, sélectionnez Processing Method (Méthode de traitement).
  2. Saisissez un nom, sélectionnez un emplacement de fichier, puis saisissez un commentaire (l’ajout de commentaire est facultatif).
  3. Sélectionnez Finish (Terminer) pour enregistrer la méthode de traitement, puis fermez l’assistant.
  4. La nouvelle méthode de traitement s'ouvre dans Chromatography Studio.
NOTE
Pour en savoir plus sur la création d’une méthode de traitement, consultez la rubrique Creating/Modifying Processing Methods: Create a Processing Method dans l’Aide de Chromeleon 7.