Une séquence est un ensemble d’injections analysées et traitées par séries. Chaque injection est représentée par une ligne dans la séquence (cela s’applique également aux injections répétées). Les injections peuvent correspondre à l’un des types suivants :
Unknown (Inconnu) : injection pour laquelle la présence ou l’absence de composés (ainsi que leurs quantités) doivent être déterminées pendant l’analyse.
Calibration Standard (Solution étalon) : injection dont la concentration en composé est connue. Les solutions étalons permettent d’établir les courbes d’étalonnage.
Check Standard (Étalon de vérification) : injection dont la concentration en composé est connue. Les étalons de vérification permettent de vérifier un étalonnage.
Blank (Essai) : injection utilisée pour caractériser le signal d'arrière-plan (ligne de base) et pour garantir qu'aucun composé indésirable n'est détecté. Il est possible d’effectuer des “injections” d’essai virtuelles.
Matrix (Matrice) : matrice d’injection. Les surfaces de pics de la matrice peuvent être soustraites des surfaces de pics correspondants pour toutes les autres injections de la séquence.
Unspiked (Sans ajout) : injection Unknown (Inconnu) à analyser selon la méthode des ajouts dosés.
Spiked (Avec ajout) : injection Unknown (Inconnu) à analyser selon la méthode des ajouts dosés, avec des quantités connues de composés ajoutés.