La Chromeleon Administration Console est le point d’accès central à toutes les tâches administratives dans Chromeleon. La Chromeleon Administration Console vous permet d’effectuer les opérations suivantes :
  • Gestion des utilisateurs
  • Attribution de licences
  • Planification et organisation de tâches avec le Scheduler
  • Définition des politiques globales et des unités organisationnelles
  • Gestion des coffres de données
  • Configuration du service Discovery (Découverte)
  • Surveillance des autres services Chromeleon
  • Gestion des ressources de domaine
La fenêtre Administration Console se compose de quatre zones (reportez-vous à Administration Console).
Illustration Fenêtre Administration Console
1234
No.DescriptionNo.Description
1
Barre de titre : vous pouvez faire un clic droit n’importe où dans la barre de titre pour réduire, agrandir, restaurer, déplacer ou redimensionner la fenêtre Administration Console.
3
Barre d’état : sur la gauche, le nom de l’utilisateur actuel est affiché. Sur la droite, vous trouverez l’état du contrôleur de domaine Chromeleon et le nom d’utilisateur de l’utilisateur actuel.
2
Barre de menu : utilisez cette barre pour parcourir et sélectionner des éléments.
4
Zone de travail : affiche le détail de l’élément sélectionné dans la barre de menu.
NOTE
Pour en savoir plus sur l’Administration Console, consultez la rubrique Administering Chromeleon dans l’Aide de Chromeleon 7.