Chromeleon utilise le logiciel WibuKey dans le cadre de son infrastructure de licence logicielle. Les fichiers nécessaires s’installent automatiquement lors du processus d’installation.
Une fois l’installation de Chromeleon terminée, l’IQ Chromeleon vérifie si le logiciel WibuKey est correctement installé. Dans le cas contraire, une erreur est générée.
Si vous rencontrez des problèmes de licence, vous pouvez réinstaller le logiciel WibuKey à partir du disque d’installation de Chromeleon 7 en exécutant \Packages\WibuKey Runtime\WkRuntime.exe.
Le fichier journal d’installation de la configuration logicielle WibuKey se trouve à l’emplacement (ordinateur de 64 bits) : C:\Program Files (x86)\WIBUKEY\Setup\.