Lorsque vous installez, mettez à jour ou désinstallez Chromeleon ou un produit tiers (comme Windows), il est utile de savoir si les actions Chromeleon suivantes sont actives :
- exécution de la ou des Queues (Files d’attente) ;
- exécution de Smart Startup (Démarrage intelligent) et Smart Shutdown (Arrêt intelligent) ;
- baseline monitoring (Surveillance de la ligne de base).
Le Chromeleon Activity Check (Contrôle de l’activité Chromeleon) est un programme autonome en ligne de commande qui vérifie si les systèmes associés à Chromeleon sont prêts pour l’installation ou la mise à jour.
REMARQUE
Le programme Chromeleon Activity Check nécessite Microsoft .NET 4.8 ou supérieur. Toutefois, il ne nécessite pas de licence Chromeleon ou de système de connexion Chromeleon.
Procédure
- Sur votre support d’installation, sélectionnez Tools > Chromeleon Activity Check (Outils > Contrôle de l’activité Chromeleon).
- Copiez le fichier ChromeleonActivityCheck.exe à l’emplacement de votre choix.
- Ouvrez la fenêtre Invite de commandes de Windows.
- Accédez à l’emplacement du fichier ChromeleonActivityCheck.exe et exécutez le programme. L’un des codes de sortie suivants est retourné :
- 0 : indique que toutes les actions Chromeleon sont inactives.
- 1 : indique les actions Chromeleon actives.
Vous pouvez utiliser la commande d’attente
ou w
pour spécifier un délai d’attente (minutes) après lequel les actions Chromeleon deviennent inactives. Le programme vérifie les actions actives toutes les 5 secondes jusqu’à ce que le délai d’attente soit écoulé. Le programme se ferme dès que les actions sont devenues inactives ou après que le délai d’attente s’est écoulé.
Exemple 1 :
ChromeleonActivityCheck.exe /wait:5
ou
ChromeleonActivityCheck.exe /w:5
Le programme vérifie l’état du système pour détecter la présence d’actions actives toutes les 5 secondes durant un délai d’attente de 5 minutes.
Exemple 2 :
ChromeleonActivityCheck.exe /w:-1
Le programme vérifie, indéfiniment toutes les 5 secondes, l’état du système pour détecter la présence d’actions actives, jusqu’à ce que le système devienne inactif.
Exemple 3 :
Vous pouvez créer un fichier texte, par exemple ParamList
, incluant les options prédéfinies pour la commande en exécutant la commande suivante :
ChromeleonActivityCheck.exe @ParamList
Le programme lit les options du fichier ParamList
. Le contenu du fichier peut apparaître comme suit : /w:5
.