La configuration de post-installation est exécutée automatiquement à la fin du programme d’installation de Chromeleon. Il est ainsi séparé de l’installation de base de Chromeleon. En cas d’erreurs dans la configuration Chromeleon, résolvez le problème et exécutez à nouveau le programme de post-installation.
ATTENTION
Les réglages de configuration tels que définis dans le fichier ResponseFile.xml ne sont pas pris en considération lorsque vous exécutez à nouveau le programme de post-installation.
- Si vous souhaitez activer ou désactiver certaines tâches d’installation lorsque vous exécutez à nouveau le programme de post-installation, vous devez utiliser les lignes de commande.
La configuration de post-installation comporte plusieurs tâches de configuration, telles que :
- configurer la licence ;
- se connecter à un domaine Chromeleon ;
- installer les coffres de données standard locaux ;
- mettre à niveau les coffres de données locaux vers le « schéma de base de données » existant.
Vous pouvez également l’exécuter comme une application autonome (PostInstallation.exe) après l’installation Chromeleon :
Procédure
- Naviguez jusqu’à C:\Programmes (x86)\Thermo\Chromeleon\bin.
- Sélectionnez PostInstallation.exe pour exécuter l’application Post Installation Configuration.
Si vous voulez activer ou désactiver les tâches exécutées par Post Installation Configuration, vous devez utiliser des lignes de commande.