Un fichier de réponse peut être utilisé pour personnaliser des installations non surveillées. Plus précisément, utilisez le fichier de réponse pour effectuer les opérations suivantes :
- structurer des propriétés ou des arguments de ligne de commande ;
- définir les composants sélectionnables à installer.
Un fichier de réponse est un document XML comportant jusqu’à trois sections :
- Properties (Propriétés) : définit les propriétés de configuration en option à employer ;
- Components (Composants) : définit les états d’installation requis des composants sélectionnables ;
- Configuration Tasks (Tâches de configuration) : définit l’état d’exécution requis des tâches de configuration du système.
Section des propriétés
Le tableau de la section Commutateurs et propriétés de ligne de commande répertorie les propriétés disponibles.
Section des composants
Le comportement d’installation par défaut lors de l’installation Chromeleon est comme suit :
- Les composants standard sont toujours installés.
- Les composants facultatifs doivent être activés explicitement lors de l’installation. Dans le cas contraire, ils ne seront pas installés.
Toutefois, vous pouvez substituer le comportement d’installation par défaut en utilisant le fichier de réponse. Cela signifie que vous pouvez supprimer ou exécuter l’installation des composants standards et optionnels.
Pour toujours appliquer l’installation d’un composant :
Procédure
- Ajoutez le composant dans le fichier de réponse.
- Configurez le changement suivant :
RequestState=“Present”
.
Pour toujours supprimer l’installation d’un composant :
Procédure
- Ajoutez le composant dans le fichier de réponse.
- Configurez le changement suivant :
RequestState=“Absent”
.
REMARQUE
Pour obtenir une liste à jour des composants disponibles, exécutez la configuration avec le commutateur /lc
à l’invite de commande.
Section des tâches de configuration
Les tableaux de la section Tâches et paramètres de configuration système répertorient les tâches de configuration du système incluses dans le fichier de réponse.