Lors de la phase de configuration du système, la procédure d’installation comporte plusieurs tâches. Celles-ci peuvent être supprimées au moyen de l’option de configuration /config:.
Utilisez True ou False pour activer ou désactiver un argument. Par défaut, toutes les tâches sont exécutées (True). Les tableaux suivants énumèrent les tâches de configuration du système à utiliser en tant qu’arguments, au moyen de l’option /config:. Toutes les étapes de configuration du système peuvent également être définies dans un fichier de réponse.
Tâches relatives aux coffres de données
Argument | Description |
|---|---|
| Active ou désactive la création du Data Vault (coffre de données) ChromeleonLocal. |
| Active ou désactive la création du XVault standard. |
| Argument de groupe : Active ou désactive toutes les tâches relatives au coffre de données :
|
| Active ou désactive la mise à niveau du schéma de base de données des coffres de données locaux existants. |
| Exécute une mise à jour de sécurité pour les coffres de données locaux. |
Tâches de configuration de services
Argument | Description |
|---|---|
| Active ou désactive le lancement du service SQL Server. |
| Active ou désactive le lancement du service SQL Browser. |
| Les versions basées sur Chromeleon 7.2 SR5 et 7.2.x comprennent un algorithme de hachage assurant une meilleure sécurité des transmissions. Si vous installez une version basée sur Chromeleon 7.2 SR5 ou 7.2.x sur votre serveur informatique, mais gardez les versions antérieures de Chromeleon (antérieures à la version 7.2 SR5) sur les ordinateurs clients, il est nécessaire d’autoriser l’utilisation d’un algorithme obsolète en parallèle pour assurer la compatibilité. Notez que cela pose un risque de sécurité.
|
| Argument de groupe : Active ou désactive toutes les tâches relatives au service :
|
| Active ou désactive le lancement de Chromeleon Cache Service. |
| Active ou désactive le lancement de Chromeleon Data Vault Service (Entretien des coffres de données). |
| Active ou désactive le lancement de Chromeleon Discovery Service. |
| Active ou désactive le lancement de Chromeleon Instrument Controller Service. |
| Active ou désactive le lancement de Chromeleon License Service. |
| Active ou désactive le lancement de Chromeleon Scheduler Service. |
| Active ou désactive le lancement du Services Manager de Chromeleon. |
| Active ou désactive le lancement de Chromeleon User Management Service. |
Autres tâches
Argument | Description |
|---|---|
| Active ou désactive la personnalisation de l’application Agilent ICF. |
| Indique la mise à jour de l’intervalle d’interrogation en secondes. Les valeurs doivent être comprises entre 1 et 600 secondes. La valeur par défaut est de 20 secondes. |
| Précise le domaine de Chromeleon à rejoindre (à savoir, il précise le nom d’hôte du contrôleur de domaine Chromeleon). |
| Active ou désactive le cryptage de la base de données utilisateur. |
| Active ou désactive la configuration du Pare-feu Windows en créant des règles pour les éléments suivants :
|
| Peut être utilisé lors d’un changement de |
| Active ou désactive la migration des files d’attente de séquence à partir d’un stockage isolé. |
| Indique l’unité organisationnelle du client Chromeleon. Cette opération échoue si une unité organisationnelle non existante est spécifiée. |
| Indique si le client Chromeleon devrait rechercher des mises à jour du contrôleur de domaine Chromeleon. |
| Supprime une base de données existante de Chromeleon Addins. |
| Indique si le client Chromeleon devrait recevoir les notifications Push du contrôleur de domaine Chromeleon. |
|
Avec Chromeleon 7.2 SR5, de nouveaux certificats pour la communication entre les différents services Chromeleon et les applications client Chromeleon ont été introduits afin d’améliorer la sécurité des transmissions. Si vous installez Chromeleon 7.2 SR5 ou supérieur sur votre serveur informatique, mais gardez les versions antérieures sur les ordinateurs clients, il est nécessaire d’exécuter les certificats obsolètes en parallèle pour assurer la compatibilité. Notez que cela pose un risque de sécurité. |
| Active ou désactive le paramétrage de la temporisation des transactions de configuration de la machine. |
L’exemple ci-après démontre comment utiliser l’option /config: pour ce qui suit :
- la suppression de la mise à niveau des schémas de base de données ;
- la définition d’un domaine Chromeleon pendant une installation silencieuse.
REMARQUE
La commande doit être saisie sur une seule ligne.
Install.exe /s /c:UpdateDataVaults=False;Domain=“MyCMD”