Le programme de configuration de Chromeleon (Install.exe) prend en charge les options et les propriétés de ligne de commande. Ces dernières peuvent être utilisées pour exécuter une installation automatisée et optimiser la procédure d’installation et de configuration.
Propriétés
Les propriétés sont définies par la ligne de commande, à l’aide de la syntaxe suivante :
PROPERTY=PropertyValue
Le tableau suivant indique les propriétés disponibles.
Propriété
Description
InstallFolder
Définit le dossier d’installation.
Le dossier d’installation par défaut (ordinateurs 64 bits) est C:\Programmes (x86)\Thermo\Chromeleon\.
LogFilesBackupDir
Définit l’emplacement de sauvegarde des fichiers journaux de la configuration.
L’emplacement par défaut est C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\SetupLogs.
Remarque : Tout changement d’emplacement empêche l’outil de création de rapports d’état du système d’inclure les fichiers journaux de configuration, qui sont destinés à un éventuel dépannage.
WaitTimeMinutesForSequenceQueuesIdle
Le Setup (programme d’installation) de Chromeleon annulerait l’installation si une file d’attente d’instruments actifs est détectée. Utilisez cette propriété pour spécifier un temps d’attente (minutes) pour la ou les files d’attente de l’instrument pour devenir inactif.
Chromeleon vérifiera les actions actives chaque minute jusqu’à ce que le délai d’attente soit écoulé :
  • Si des files d’attente active subsistent, l’installation sera annulée.
  • Si aucune file d’attente active ne peut être détectée, l’installation se poursuivra.
REMARQUE
Les noms de propriété sont sensibles à la casse.
Commutateurs
Outre les propriétés, le programme de configuration (Install.exe) prend en charge plusieurs « commutateurs ».
Le tableau suivant indique les commutateurs de ligne de commande disponibles.
Propriété
Description
/?, /HELP
Répertorie tous les commutateurs pris en charge par Chromeleon.
<no option>,
/package,
/update
Installe ou configure le produit en appliquant les paramètres par défaut.
/repair
Répare le produit (ou l’installe s’il n’est pas installé).
/uninstall
Désinstalle le produit.
/q, /quiet,
/s, /silent
Installe ou configure le produit en mode silencieux sans interaction avec l’utilisateur.
/promptrestart
Invite l’utilisateur à redémarrer si nécessaire (par défaut ; option recommandée).
Utilisée avec le commutateur /q ou /s, cette invite est supprimée et l’ordinateur redémarre automatiquement en cas de besoin.
/forcerestart
Redémarre toujours l’ordinateur à l’issue de l’installation.
/norestart
Ne redémarre pas à l’issue de l’installation. Cette option n’est pas recommandée.
/ib,
/ignoreblockers
Ignore tous les bloqueurs et force la poursuite de la configuration. Cette option n’est pas recommandée.
Les bloqueurs sont des circonstances considérées comme graves par le programme de configuration, qui par conséquent les arrête.
/l <path\file>, /log <path\file>
Enregistre les événements d’installation à l’emplacement défini (l’emplacement par défaut est le fichier %TEMP%).
/c:<argument>, /config:<argument>
Détermine les tâches de configuration du système.
/sc, /skipconfig
Ignore la phase de configuration du système.
/sq, /skipiq
Ignore la phase d’Installation Qualification.
/lc, /listcomponents
Répertorie tous les composants sélectionnables. Un fichier de réponse permet d’appliquer ou de supprimer l’installation de ces composants.
/rf:<path\file>, /responsefile:<path\file>
Définit le fichier de réponse à utiliser.