REMARQUE
Les restrictions décrites ci-dessous ne sont applicables que pour IPCs. Ils ne sont aussi pertinents que pour les clients qui utilisent les pilotes USB Thermo Fisher pour IC, LC, A2D et l’équipement TRACE1110.
N’utilisez pas le mode non surveillé (silencieux) si vous installez Chromeleon 7 pour la première fois sur un nouvel ordinateur sous Windows. Cela empêcherait l’installation du package de pilotes USB Chromeleon.
Pour installer le package de pilotes USB Chromeleon :
Procédure
  1. Sélectionnez Toujours faire confiance aux logiciels provenant de « Thermo Fisher Scientific » pour confirmer l’invite de sécurité de Windows.
  2. Sélectionnez Installer.
Cette invite n'est affichée que lors de l'installation classique de Chromeleon 7 avec le kit d'installation Chromeleon.
Illustration Invite de sécurité de Windows
Invite de sécurité de Windows
REMARQUE
Le package des pilotes USB Chromeleon peut être installé en mode sans assistance sur un IPC dans les cas suivants :
  • vous mettez à jour une installation existante de Chromeleon où l’invite de sécurité Windows pour le package du pilote USB Chromeleon a déjà été confirmé comme décrit ci-dessus ;
  • vous utilisez le déploiement d’image pour installer Chromeleon, et l’installation du package du pilote USB Chromeleon a été confirmée sur l’ordinateur de référence avant que le fichier image ne soit créé.