Le fichier de licence contient les informations de licence, comme la version du logiciel et les options logicielles achetées. Le nom du fichier de licence est Chromeleon7_xxxxxx.cmlic (où xxxxxx correspond au numéro de série de la licence).
Le fichier de licence est automatiquement transféré à l’emplacement approprié lors de l’installation/l’activation de la licence.
Le fichier de licence est stocké à l’emplacement suivant :
C:\ProgramData\Dionex\Chromeleon\
REMARQUE
Les chemins d’accès contiennent des dossiers qui sont masqués par défaut. Pour les voir, saisissez le chemin d’accès dans la barre d’adresse de l’Explorateur Windows ou appuyez sur la touche avec le logo Windows + R.