La clé de licence est un périphérique USB (dongle). Conjointement avec le fichier de licence correspondant, cette clé de licence permet d’utiliser le système de gestion de données chromatographiques Chromeleon sur l’ordinateur dans lequel le dongle est inséré. Chaque clé de licence et le fichier de licence correspondant doivent se trouver sur le même ordinateur. Toutefois, les licences peuvent être distribuées sur un domaine Chromeleon.
ATTENTION
La clé de licence est la preuve de votre achat de Chromeleon. Protégez-la comme vous le feriez pour tout autre objet de valeur.
La clé de licence est soit un dongle USB (bleu clair) pour Chromeleon 7, soit un dongle USB de génération précédente (vert) pour Chromeleon 6.
Au moment de la livraison, la clé de licence (bleu clair) contient normalement le fichier de licence correspondant. Le fichier de licence est automatiquement transféré de la clé de licence à l’ordinateur la première fois que le dongle est connecté à l’ordinateur où se trouve Chromeleon 7.
ATTENTION
Ne connectez pas le dongle (bleu clair) sur un ordinateur autre que celui où il sera utilisé. Si la clé de licence est transférée sur un ordinateur inapproprié, il convient de transférer manuellement le fichier de licence sur l’ordinateur où il sera finalement utilisé.
REMARQUE
Pour utiliser la clé de licence sur une machine virtuelle (VM), Chromeleon prend en charge l’utilisation du convertisseur USB2LAN.
Si la connexion au dongle est interrompue pendant l’exécution de Chromeleon, Chromeleon passera en mode « Délai de grâce » et un message correspondant sera affiché jusqu’à résolution du problème ou expiration du délai de grâce (en général une semaine). Le même message s’affichera également au démarrage de la Chromeleon Console.