REMARQUE
Vous devez accéder au support d’installation Chromeleon pour réparer une installation.
Procédure
- Insérez le disque d’installation Chromeleon dans le PC.
- Sélectionnez RunInstall.exe (Exécuter).
- Cela lance le programme de configuration de Chromeleon en Maintenance Mode (Mode Maintenance).
- Sélectionnez Repair (Réparer) pour lancer une réparation.
- Suivez les instructions à l’écran pour réparer l’installation.