Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies :
  • Le service Pare-feu Windows intégré doit être en cours d’exécution. Si vous devez désactiver le Pare-feu Windows pour une quelconque raison, utilisez le programme Pare-feu Windows du Panneau de configuration (Panneau de configuration >Système et sécurité >Pare-feu Windows), mais ne désactivez pas le service Pare-feu Windows.
  • Veillez à ce que la personne qui effectue l’installation dispose de privilèges d’administrateur local sous Windows. Redémarrez l’ordinateur si vous y êtes invité. Après le redémarrage, l’administrateur qui a commencé la configuration doit se reconnecter pour permettre au processus d’installation de se terminer correctement.
  • Veillez à ce que les pare-feu tiers soient désactivés.
ATTENTION
Assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace disque libre sur votre PC. Sinon, l’installation échouera.
La durée de la configuration varie en fonction de la présence de composants tiers. Par exemple, l’installation de bibliothèques .NET Framework peut prendre très longtemps.