Chromeleon 7.2 apporte de nouvelles fonctions qui nécessitent une mise à jour pour le schéma de données des coffres de données 7.1. Une prise en charge a été ajoutée, notamment pour le contrôle d'instruments MS, la visualisation et le traitement des données, les options d'importation/exportation et une fonctionnalité de contrôle intelligente des analyses.
Il se peut que cette mise à jour empêche la rétrocompatibilité des données créées avec le logiciel client Chromeleon 7.2.