Prérequis
  1. Pour éviter les problèmes lors de la commande des instruments, les options d’économie d’énergie USB doivent être désactivées.
Procédure
  1. À partir du Panneau de configuration ouvrez Matériel et audio.
  2. Sélectionnez Gestionnaire de périphériques.
  3. Développez le nœud Contrôleurs de bus USB.
  4. NOTE
    Sur certains systèmes, les Contrôleurs de bus USB peuvent être appelés Contrôleurs USB.
  5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Concentrateur USB racine ou Concentrateur USB générique (chacun peut avoir de multiples occurrences) pour lequel vous souhaitez modifier les options d’économie d’énergie.
  6. Sélectionnez Propriétés.
  7. Dans la boîte de dialogue Propriétés du Concentrateur USB racine (ou Concentrateur USB générique), sélectionnez l’onglet Gestion de l’alimentation.
  8. Désactivez l’option Autoriser l’ordinateur à éteindre ce périphérique pour économiser l’énergie.
  9. Répétez les étapes 4 à 7 pour toutes les occurrences USB restantes.
REMARQUE
Pour les instruments contrôlés par le réseau local, la gestion de l’alimentation de la carte réseau local qui contrôle l’instrument doit être désactivée. Pour ce faire, réalisez les mêmes étapes que celles indiquées ci-dessus.