Si un ordinateur passe en mode Veille ou Veille prolongée tandis que l’Instrument Controller de Chromeleon 7 est en cours d’exécution, le sous-système USB deviendra indisponible. Les périphériques qui dépendent de l’USB cesseront donc de fonctionner (instruments et clé de licence) et l’exécution sera interrompue.
Pour désactiver la gestion de l’alimentation Windows :
Procédure
- À partir du Panneau de configuration, ouvrez Options d’alimentation.
- Pour votre mode sélectionné, sélectionnez Modifier les paramètres du mode.
- Définissez chaque liste déroulante sur Jamais.
- Sélectionnez Enregistrer les modifications.